Principaux documents
322539
Sigma-Aldrich
Methyl propyl disulfide
90%
1 G
18,90 $
18,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
18,90 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2SSCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
18,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
90%
Forme
liquid
Impuretés
~3% methyl disulfide
~6% propyl disulfide
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES 
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample