Key Documents
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
Synonyme(s) :
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pureté
98%
Pf
283 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable