Principaux documents
320374
Sigma-Aldrich
Methacryloyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.53
Beilstein:
878175
Numéro MDL:
Qualité
technical grade
Essai
90%
Contient
200 ppm phenothiazine as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
95-96 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
Clé InChI
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in poly-coated bottle