Principaux documents
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(SC)C(=O)OC