Principaux documents
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-α-Propylbenzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Beilstein:
2043698
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 317322 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Activité optique
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
pb
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup