Principaux documents
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
Synonyme(s) :
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
Pf
39-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup