Principaux documents
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
25 G
232,00 $
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
232,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2 mmHg ( 0 °C)
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
218-221 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3