Principaux documents
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro Beilstein :
1724378
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Pf
102-104 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clé InChI
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable