Principaux documents
311480
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Densité
1.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
Clé InChI
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chan Seok Oh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 642-648 (2018-10-20)
Blue thermally activated delayed fluorescent (TADF) devices with short excited-state lifetime, high reverse intersystem crossing rate, and low-efficiency roll-off were developed by managing the molecular structure of donor-acceptor-type blue emitters. Three isomers of blue TADF emitters with a diphenyltriazine acceptor