Principaux documents
311103
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium fluoride hydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.24 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
181-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Fluorination reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable