311081
2,4,5-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Clé InChI
QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable