Principaux documents
310158
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) bromide hydrate
About This Item
Formule linéaire :
RhBr3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.62 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
O.Br[Rh](Br)Br
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle