Principaux documents
309869
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-methylpyrrole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
148-150 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-4-8(2)5-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SZYIVZGXCXFXDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The enthalpy of formation of 3-acetyl-1-methylpyrrole in the condensed and gas phases was studied[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2846-2851 (2010-02-10)
This work reports the enthalpies of formation in the condensed and gas phases of 2-acetyl-1-methylpyrrole and 3-acetyl-1-methylpyrrole, derived from the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpies of combustion, in oxygen, Delta(c)H(m)(o), measured by static bomb combustion calorimetry and the