Documents
309516
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylurethane
96%
Synonyme(s) :
Ethyl N-methyl-N-phenylcarbamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
243-244 °C (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)11(2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QHGZFCAIXRVHID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup