Principaux documents
309249
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfide
About This Item
Formule linéaire :
Tl2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
Clé InChI
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges