Principaux documents
308439
Sigma-Aldrich
Selenic acid
94%
About This Item
Formule linéaire :
H2SeO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
94%
Indice de réfraction
n20/D 1.5174 (lit.)
Densité
2.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[Se](O)(=O)=O
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Remplacé(e)(s) par