Documents
307777
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
(S)-5-Oxoproline ethyl ester, L-Pyroglutamic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro Beilstein :
82621
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Point d'ébullition
176 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup