Principaux documents
306924
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoyl bromide
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter