306797
(S)-(−)-2-Chloropropionic acid
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Chloropropanoic acid, L-α-Chloropropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −14°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4347 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter