Principaux documents
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
Synonyme(s) :
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O2SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.38
Beilstein:
1960911
Numéro MDL:
Essai
95%
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1