Principaux documents
306401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6HBrF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C (lit.)
Densité
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Conditionnement
Packaged in ampules
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup