Key Documents
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CCCl)OCC