Key Documents
305375
Sigma-Aldrich
(3-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Br)CH2CH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
152-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC(Br)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c1-19(23)17-18-24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22;/h2-16,19H,17-18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
IYGZLKJGEFSHJB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable