Principaux documents
304476
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole
97%
5 G
85,90 $
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6FNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
pb
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our