Documents
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyclohexyl-1-propanol was used in synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate via trans-esterification by Candida antarctica lipase B.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)