303089
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylpyridine
99%
About This Item
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
130-131 °C (lit.)
Densité
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
Clé InChI
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup