Principaux documents
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzoin
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2