Principaux documents
30249
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95.0% (AT)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
Clé InChI
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable