Key Documents
302082
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2Si(CH3)2OSi(CH3)2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.27
Numéro Beilstein :
506631
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
204.5-205 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl