301949
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
(−)-Camphor-10-sulfonyl chloride, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]18/D −33°, c = 3 in chloroform
Pf
66-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1
Clé InChI
BGABKEVTHIJBIW-XVKPBYJWSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges