Principaux documents
301167
Sigma-Aldrich
4′-Cyclohexylacetophenone
99%
25 G
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
116,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H11C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
179-181 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H18O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3
Clé InChI
MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Antimycobacterial activity of 4-cyclohexylacetophenone was studied.[1] The tricarbonylchromium complexes of 4-cyclohexylacetophenone were prepared and spectral properties were studied.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The influence of restricted rotation on the spectral properties of acetophenonetricarbonylchromium complexes.
Armstrong BM, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 170(1), 37-43 (1990)
L Rajabi et al.
Letters in applied microbiology, 40(3), 212-217 (2005-02-18)
Mycobacteria are a serious cause of infections in humans, with limited treatment options, as no new antibiotics have been developed against mycobacteria since the 1960s. In this study, the antimycobacterial activity of a small library of acetophenone (AP) compounds was