Principaux documents
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
188-190 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Application
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable