Principaux documents
300233
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-benzocoumarin
99%
Synonyme(s) :
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
190-191 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
Clé InChI
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Amino-3,4-benzocoumarin may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable