Principaux documents
300101
Sigma-Aldrich
2,7-Dichloro-9-fluorenone
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H6Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
192-194 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
Clé InChI
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable