Documents
299588
Sigma-Aldrich
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H26BrPSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.43
Numéro Beilstein :
3581358
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
166-167 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable