Principaux documents
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
Clé InChI
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable