Principaux documents
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.09
Numéro Beilstein :
4210229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Activité optique
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
149-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O