Key Documents
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.53
Numéro MDL:
Concentration
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC