Principaux documents
297933
Sigma-Aldrich
(3aS,7aS)-(+)-Hexahydro-3a-hydroxy-7a-methyl-1,5-indandione
97%
Synonyme(s) :
Hajos-Parrish diketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
2447128
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable