Documents
296899
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride
technical grade, 95%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
95%
Point d'ébullition
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
NCBOVAWEMBIIFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride has been used in n-Bu4NI-induced electrophilic cyclization of N,N-dimethyl-(2-phenylethynyl) aniline.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Yu Chen et al.
Organic letters, 11(1), 173-176 (2008-12-03)
3-Sulfenyl- and 3-selenylindoles are prepared in excellent yields by the palladium/copper-catalyzed crossing coupling of N,N-dialkyl-o-iodoanilines and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with arylsulfenyl chlorides and arylselenyl chlorides in the presence of a stoichiometric amount of n-Bu(4)NI.