Principaux documents
296678
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,4-Butanetriol
98%
Synonyme(s) :
(2S)-(-)-Butane-1,2,4-triol, (S)-(-)-1,2,4-Trihydroxybutane
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.12
Beilstein:
1719408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 296678 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]19/D −28±2, c = 1 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
150 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clé InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Description générale
(S)-(-)-1,2,4-Butanetriol can be prepared via reduction of (S)-malic acid in the presence of borane-dimethyl sulfide.[1]
Application
(S)-(-)-1,2,4-Butanetriol may be used as a starting material in the enantioselective total syntheses of (+)-azimine and (+)-carpaine.[2]
It can also be used to prepare the following organic building blocks:
  • (+)-3,4-epoxy-1-butanol[3]
  • (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-ferrocenyl-1,3-dioxane[4]
  • (S)-1,2,4-triacetoxybutane via acetylation with acetic anhydride[1]
  • (S)-1,2,4-tris-(3,5-dinitrobenzoy1oxy)butane via esterification with 3,5-dinitrobenzoyl chloride[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
An efficient asymmetric synthesis of 2-substituted ferrocenecarboxaldehydes
Riant O, et al
The Journal of Organic Chemistry, 62(20), 6733-6745 (1997)
Asymmetric Michael addition of thiophenol to maleic acid esters
Yamashita H and Mukaiyama T
Chemistry Letters (Jpn), 14(3), 363-366 (1985)
Facile access to (S)-1, 2, 4-butanetriol and its derivatives.
Hanessian S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62(11), 2146-2147 (1984)
Enantioselective total synthesis of (+)-azimine and (+)-carpaine.
Sato T, et al.
Organic Letters, 5(21), 3839-3842 (2003)