Principaux documents
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
166-168 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Clé InChI
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable