Key Documents
29514
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H24O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
Clé InChI
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable