295027
Boron trifluoride
≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.38 (21 °C, vs air)
Pureté
≥99.5%
Forme
gas
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
reaction type: Polymerization Reactions
Point d'ébullition
−100 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Clé InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)