Principaux documents
294195
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt
98%
Synonyme(s) :
α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D +48°, c = 0.8 in ethanol
Pf
175-179 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
Clé InChI
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable