293792
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
98%
Synonyme(s) :
Methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2CH2SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Beilstein:
2259685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
82-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1