Principaux documents
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable