29295
3-Cyclohexyl-D-alanine hydrate
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT), ~1 mol/mol water
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −12±1°, c = 1% in 1 M HCl (dry matter)
Impuretés
~1 mol/mol water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O.N[C@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.H2O/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H2/t8-;/m1./s1
Clé InChI
HDJQIWAIDCEDEF-DDWIOCJRSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable