292621
Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
97%
Synonyme(s) :
1-Ethyl oxalyl chloride 2-oxime
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
70-76 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C(Cl)=N\O
InChI
1S/C4H6ClNO3/c1-2-9-4(7)3(5)6-8/h8H,2H2,1H3/b6-3-
Clé InChI
UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N
Catégories apparentées
Application
- in the preparation of (+)-and (−)-Δ2-isoxazolines
- in the synthesis of CIP-AS (−), a chiral amino acid structurally related to glutamic acid, potential agonist at the ionotropic (±±)-2-amino-3-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)propionic acid (AMPA)-kainate receptors
- to generate ethoxycarbonylformonitrile oxide, in situ by treatment with sodium bicarbonate
- to prepare N-azirdinyloximes which on treatment with scandium triflate (418218) provide dihydro-oxadiazines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves