Documents
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(Br)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Contient
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
Clé InChI
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter